Learn More
DMF, diméthylformamide, qualité GC Headspace, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
- Chaque lot est testé afin d’assurer des lignes de base, sans interférence pour la détermination, sans interférence des solvants résiduels de classe 1, 2 et 3.
- 1 ppm max. de solvants de classe 1, 10 ppm max., de solvants de classe 2 et50 ppm max., de solvants résiduels de classe 3.
- Ce produit est testé par absorption UV pour garantir une faible contamination organique
- Traitées pour une faible teneur en eau afin de faciliter l’extraction d’impuretés organiques volatiles ou de VOC
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | DMF, Dimethylformamide |
Absorbance | 0.300 AU Maximum (275nm), 0.050 AU Maximum (300nm), 0.005 AU Maximum (350nm), 0.005 AU Maximum (400nm) |
CAS | 68-12-2 |
Couleur | Incolore |
Quantité | 1 L |
Identification | Pass Test |
Conditionnement | Flacon en verre |
Forme physique | Liquide |
Résidus après évaporation | 5 ppm Maximum |
Formule moléculaire | C3H7NO |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 13
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- N,N-Dimethylformamide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P235-Tenir au frais.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: dimethylformamide
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DMF, diméthylformamide, qualité GC Headspace, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu