Learn More
Gibco™ DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine, sans rouge de phénol
DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine, sans rouge de phénol
Marque: Gibco™ 11880036
194.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu basal communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une variation de modifications Gibco™ DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Le DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
Usage du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit DMEM identique à celui de Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11054-020). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). DMEM utilise un système tampon bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement de CO à 5-102 % pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
1 X | |
Milieu DMEM | |
Sans rouge de phénol, Sans glutamine, Sans HEPES | |
10 x 500 ml | |
7 à 7,4 | |
2 à 8 °C |
Liquide | |
Faible teneur en glucose, Pyruvate de sodium | |
Culture de cellules de mammifères | |
Normes ISO 13485, FDA | |
Usage exclusivement réservé à la recherche | |
Milieu DMEM, 500 ml, concentration de 1 X, forme liquide, avec faible teneur en glucose, pyruvate de sodium, pH de 7 à 7,4, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 300 à 340 mOsm/kg, conditions de stockage de 2 à 8°C, utilisé pour la culture de cellules de mammifères |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ DMEM, faible teneur en glucose, pyruvate, sans glutamine, sans rouge de phénol > 10 x 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu