Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™, HEPES
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7075806
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
Code produit. 11574456
Marque: Gibco™ 32430027
DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™, HEPES
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu basal communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une variation de modifications Gibco™ DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Associé à un supplément GlutaMAX™, le milieu DMEM Gibco™ limite l’accumulation d’ammoniac toxique et améliore la croissance ainsi que la viabilité cellulaire dans un format facile à utiliser.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DMEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (10564-011). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). DMEM utilise un système tampon bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement de CO à 5-102 % pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu Eagle modifié de Dulbecco
Avec additifs Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol, HEPES, Haute teneur en glucose
Sans additif Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,1 à 7,3
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM), 500 ml, liquide, concentration 1X, pH de 7,1 à 7,3, avec haute teneur en glucose, HEPES, GlutaMAX™, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 270 à 310 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères