Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™
DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™
29.37€ - 391.00€
Spécification
Concentration | 1 X |
---|---|
Forme | Liquide |
Type de produit | Milieu Eagle modifié de Dulbecco |
Avec additifs | Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol |
Sans additif | Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11574516
![]() |
Gibco™
61965026 |
500 ml |
29.37€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11594556
|
Gibco™
61965240 |
5 L |
391.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM) est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de différentes cellules de mammifère. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une grande variété de modifications de DMEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Le milieu DMEM se distingue des autres milieux de culture car il contient une concentration d’amino-acides et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original À l’origine, le milieu DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Associé au supplément GlutaMAX™, Gibco™ DMEM vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser.Conditionnement en
sachets universels Les sachets
universels™ Gibco offrent un emballage flexible qui vous permet d’intégrer un récipient jetable de grand volume et à usage unique, avec une grande variété d’instruments automatisés de culture cellulaire, des systèmes de bioréacteurs jetables et des processus de connexion stériles, ce qui réduit au minimum la nécessité d’une personnalisation
coûteuse.Utilisation prévue du
produitRéservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.Fabrication et système
de qualité conformes aux BPFaLe milieu
Gibco™ DMEM est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution Gibco™ DMEM fabriqué dans notre installation de Grand Island (10566-032). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.Le milieu DMEM ne
contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
Spécification
1 X | |
Milieu Eagle modifié de Dulbecco | |
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
6,8 à 7,2 |
Liquide | |
Haute teneur en glucose, GlutaMAX, Rouge de phénol | |
Normes ISO 13485, FDA | |
2 à 8 °C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 12 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose, supplément de GlutaMAX™