Learn More
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose
GREENER_CHOICE
DMEM, haute teneur en glucose
Marque:  Gibco™ 41965047
Code produit. 10063542
  • 43.39€ / 1L
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le milieu de Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) est un milieu basal communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifère différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du DMEM comprennent des fibroblastes primaires, des neurones, des cellules gliales, des HUVEC et des cellules musculaires lisses, ainsi que des lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7 et PC-12. Nous proposons une variation de modifications Gibco™ DMEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire.
Le DMEM est unique par rapport aux autres milieux de culture, car il contient une concentration d’acides aminés et de vitamines 4 fois supérieure à celle trouvée dans le milieu minimum essentiel de Eagle original. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g/l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu DMEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DMEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11965-084). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu DMEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3.7 g/l) et nécessite, par conséquent, un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 X
Milieu Eagle modifié de Dulbecco
Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium
1 000 ml
7,0 à 7,4
Milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM), 1 000 ml, liquide, concentration 1X, pH de 7,0 à 7,4, avec haute teneur en glucose, L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 320 à 360 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères
Liquide
Haute teneur en glucose, Glutamine, Rouge de phénol
Culture de cellules de mammifères
Normes ISO 13485, FDA
2 à 8 °C
Nom du produit
Gibco™ DMEM, haute teneur en glucose > 1,000 ml