Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, pas de glutamine
GREENER_CHOICE
Code produit. 11530566
Click to view available options
Quantité:
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
5000mL
500mL
Code produit. 11530566
Marque: Gibco™ 21331020
DMEM ⁄ F-12, sans glutamine
Milieu de culture Eagle modifié de Dulbecco : le mélange de nutriments F-12 (DMEM ⁄ F-12) est un milieu de culture de base largement répandu pour stimuler la croissance de nombreuses cellules de mammifères. Les cellules cultivées avec succès dans le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 comprennent les MDCK, les cellules gliales, les fibroblastes, les cellules endothéliales humaines et les fibroblastes de rat. Nous proposons un ensemble de modifications Gibco™ DMEM ⁄ F-12 pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
DMEM ⁄ F-12 Gibco™ est un mélange 1:1 de DMEM et de F-12 de Ham. Cette formulation associe des concentrations élevées de DMEM de glucose, d’amino-acides et de vitamines avec une large gamme F-12 de composants.
Utilisation du produit
Réservé au diagnostic in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les utilisations autres que l’utilisation prévue peuvent constituer une violation de la législation locale.
Système de qualité et fabrication conforme aux BPFa
Le DMEM ⁄ F-12 Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme à la norme ISO 13485.
Le DMEM ⁄ F-12 ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu de culture DMEM ⁄ F-12 peut nécessiter une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le DMEM ⁄ F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu Eagle modifié de Dulbecco (DMEM)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Haute teneur en glucose, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C À l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : Température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.