Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11312556
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312556
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11312556
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L06526.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5619-05-6
Numéro MDL MFCD00066118
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Valine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 112°C to 114°C
Formule moléculaire C9H12O2
Beilstein 3912090
Synonyme 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene, #
Clé InChI FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC)OC
Nom IUPAC 1,3-diméthoxy-2-méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Quantité 5 g
CID PubChem 79755
Poids de la formule 167.64
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10113523 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog NumberL06526.06,L06526.14
Numéro de lot10113523 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL06526.06,L06526.14
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >