Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de DL-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Valine ethyl ester hydrochloride |
| Point de fusion | ∼94°C |
| Beilstein | 3912411 |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 181.66 |
| Pourcentage de pureté | 99% |