Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-valine, +99 %
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la biochimie
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Valine |
Point de fusion | 283.5°C to 285.0°C |
Note relative au nom | 99+% |
Couleur | Blanc |
Chlore (Cl) | 400ppm max. |
Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Spectre IR | Authentique |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH(NH2)CO2H |
Beilstein | 04, 430 |