Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-valine, 99 % Code produit.: 11482768
Thermo Scientific Chemicals DL-valine, 99 %
Code produit. 11482768
2500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11482768
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16756.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 516-06-3
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00004267
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
CID PubChem 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nom IUPAC 2-amino-3-methylbutanoic acid
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Valine
Point de fusion ∼296°C (sublimation)
Beilstein 506689
Merck Index 14,9909
Quantité 2500 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250916 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Numéro de lot10251956 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/08/2024 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Numéro de lot10248542 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/12/2023 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Numéro de lot10244873 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Numéro de lotT29I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2022 Catalog NumberA16756.22,A16756.36,A16756.0E
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals DL-valine, 99 % >