Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99,5 %
Code produit. 10193470
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-68-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063722
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonyme dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
CID PubChem 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Threonine
Arsenic (As) 2ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés (TLC) Passes Test
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 514
Merck Index 10, 9229
Cendres sulfatées 0.1% max.
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98.0 to 101.0% (on dried substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • DL-Threonine