Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99 % Code produit.: 11443294
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99 %
Product Code. 11443294
25 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
25 g
100 g
500 g
This item is not returnable. View return policy
Code produit. 11443294
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10606.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
DL-Threonine is used as a polar essential amino acid. It serves as a precursor of glycine as well as used in the biosynthesis of proteins. Further, it is used for biochemical research. In addition to this, it is used as a nutrition enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-thréonine est utilisée en tant qu’acide aminé essentiel polaire. Elle sert de précurseur de la glycine et est utilisée pour la biosynthèse de protéines. De plus, il est utilisé pour la recherche biochimique. En outre, elle est utilisée comme amplificateur nutritionnel.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 80-68-2
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00063722
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-PWNYCUMCSA-N
Synonyme dl-threonine, allo-dl-threonine, threonine, dl, dl-allothreonine, dl-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine l, h-dl-thr-oh, dl-allo-threonine, allothreonine, d, wln: qy1&yzvq-l
CID PubChem 205
ChEBI CHEBI:38263
SMILES C[C@@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau DL-Threonine
Point de fusion ∼244°C (decomposition)
Beilstein 1721647
Merck Index 14,9380
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Quantité 25 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464354 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2024 Catalog NumberA10606.22,A10606.14,A10606.36
Numéro de lotA0437899 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/04/2024 Catalog NumberA10606.22,A10606.14,A10606.36
Numéro de lotA0437900 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/09/2023 Catalog NumberA10606.22,A10606.14,A10606.36
Numéro de lot10239846 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA10606.22,A10606.14,A10606.36
Numéro de lot10239845 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA10606.22,A10606.14,A10606.36
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals DL-thréonine, 99 % >