Learn More
Acide Dl-tartrique, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10676924
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133-37-9
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00071626
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-tartaric acid, 2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, racemic acid, uvic acid, traubensaure, paratartaric acid, paratartaric aicd, dl-tartrate, racemic tartaric acid
CID PubChem 875
ChEBI CHEBI:15674
Nom IUPAC 2,3Acide dihydroxybutanedioïque
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Tartaric acid
Point de fusion 200,0°C à 206,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.50%
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, insoluble dans le chloroforme
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté 99.5%
Quantité 100 g
Point d’éclair 210°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Tartaric acid