Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester méthylique DL-serine, 99 %
Code produit. 10194590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
Code produit. 10194590
Marque: Thermo Scientific Chemicals 207450100
Demander un format en vrac ou personnalisé
C4H9NO3·HCl
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C4H9NO3·HCl
Numéro MDL MFCD00012593
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine methyleester hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Beilstein 04, 512
Quantité 10 g
Poids de la formule 155.58
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline