Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de DL-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 552.75€
Identifiants chimiques
CAS | 5619-04-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10ClNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.58 |
Numéro MDL | MFCD00012593 |
Clé InChI | NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908 |
CID PubChem | 517373 |
Nom IUPAC | 2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate |
SMILES | COC(=O)C(CO)N.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11491608
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13904.09 |
10 g |
40.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13904.18 |
50 g |
132.66€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13904.30 |
250 g |
552.75€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5619-04-5 | |
155.58 | |
NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N | |
517373 | |
COC(=O)C(CO)N.Cl |
C4H10ClNO3 | |
MFCD00012593 | |
dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908 | |
2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate |
Spécification
DL-Serine methyl ester hydrochloride | |
5619-04-5 | |
MFCD00012593 | |
dl-serine methyl ester hydrochloride, h-dl-ser-ome.hcl, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, hydrochloride, methyl dl-serinate hcl, d,l-serine methyl ester hydrochloride, zlchem 219, dl-serinemethylesterhydrochloride, h-ser-ome??hcl, pubchem10908 | |
COC(=O)C(CO)N.Cl | |
155.58 | |
155.58 | |
≥98% |
∼134°C (decomposition) | |
C4H10ClNO3 | |
6067970 | |
NDBQJIBNNUJNHA-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate | |
517373 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 227-047-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C