Learn More
DL-sérine, ≥ 98 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11466242 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
25g
Code produit. 11466242
Marque: MP Biomedicals 0210286825
Identifiants chimiques
CAS 302-84-1
Formule moléculaire C3H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 105.093
Clé InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
CID PubChem 617
ChEBI CHEBI:17822
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Serine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Densité 1.537g/mL
Quantité 25 g
Poids de la formule 105.1
Forme physique Poudre cristalline