Learn More
DL-prolinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
DL-Prolinol is used as asymmetric catalysts in proline organ catalysis reactions, and it is also used in many pharmaceutical, biotechnological applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le DL-Prolinol est utilisé comme catalyseur asymétrique dans les réactions de catalyse d’organes de proline et il est également utilisé dans de nombreuses applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Le DL-Prolinol est utilisé comme catalyseur asymétrique dans les réactions de catalyse d’organes de proline et il est également utilisé dans de nombreuses applications pharmaceutiques et biotechnologiques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Prolinol |
Indice de réfraction | 1.484 |
Point d’ébullition | 76°C (2mmHg) |
Quantité | 25 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol. |
Poids de la formule | 101.15 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DL-Prolinol
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: DL-Prolinol