Learn More
Acide DL-bromopropionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758686
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
635-51-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004256
LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
95459
Acide 2-phénylbutanedioïque
C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
635-51-8
C10H10O4
194.19
MFCD00004256
LVFFZQQWIZURIO-UHFFFAOYSA-N
phenylsuccinic acid, dl-phenylsuccinic acid, 2-phenylsuccinic acid, phenyl succinic acid, butanedioic acid, phenyl, succinic acid, phenyl, 2-phenylsuccinate, .alpha.-phenylsuccinic acid, phenylsuccinate, butanedioic acid, 2-phenyl
95459
Acide 2-phénylbutanedioïque
C1=CC=C(C=C1)C(CC(=O)O)C(=O)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau DL-Phenylsuccinic acid
Point de fusion 166°C to 169°C
Couleur Crème-blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(C6H5)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 865
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aceton and alcohols
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Phenylsuccinic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.