Learn More
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 % Code produit.: 10357340
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 %
Code produit. 10357340
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Code produit. 10357340
Marque: Thermo Scientific Chemicals 164571000
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-phénylalanine, 99 %, C9H11NO2, numéro CAS-150-30-1, acide 2-amino-3-phénylpropionique, alanine, phényl-, dl, acide dl-2-amino-3-phénylpropanoïque, dl-3-phénylalanine, dlpa, dl-phénylalanine, h-dl-phe-oh, phénylalanine, phénylalanine, phénylalanine, dl, 100 g, 14 498, CHEBI:28044, blanc, 205-756-7, 165,19
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-30-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064225
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
CID PubChem 994
ChEBI CHEBI:28044
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylalanine
Point de fusion 266.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.3% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14,498
Merck Index 15,7382
Informations sur la solubilité Solubility in water: 14.11g/L (25°C)
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464696 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2024 Catalog Number164575000,164570250,164571000
Numéro de lotA0449165 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2023 Catalog Number164575000,164570250,164571000
Numéro de lotA0396521 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number164575000,164570250,164571000
Numéro de lotA0406316 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number164575000,164570250,164571000
Numéro de lotA0374583 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number164575000,164570250,164571000
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 % >