Learn More
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 % Code produit.: 11419392
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 %
Code produit. 11419392
500 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Code produit. 11419392
Marque: Thermo Scientific Chemicals A10132.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-Phenylalanine is used to relieve cases of minor depression and other mood issues as well as and physical discomforts and pain. It is also used in acupuncture anesthesia, alcohol withdrawal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-phénylalanine a des effets bénéfiques sur les cas de dépression mineure et autres troubles de l’humeur ainsi que sur les malaises physiques et la douleur. Elle est également utilisée dans le contexte de l’anesthésie par acupuncture, du sevrage alcoolique.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther éthylique, le benzène.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-30-1
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00064225
Clé InChI COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-phenylalanine, phenylalanine, h-dl-phe-oh, dl-3-phenylalanine, phenylalanin, dlpa, dl-2-amino-3-phenylpropanoic acid, alanine, phenyl-, dl, 2-amino-3-phenylpropionic acid, phenylalanine, dl
CID PubChem 994
ChEBI CHEBI:28044
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Phenylalanine
Point de fusion ∼266°C (decomposition)
Beilstein 1910407
Merck Index 14,7271
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethyl ether,benzene.
Quantité 500 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Di-phénylalanine, 99 % >