Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-méthionine, 99+ % Code produit.: 10457130
Thermo Scientific Chemicals DL-méthionine, 99+ %
Code produit. 10457130
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Code produit. 10457130
Marque: Thermo Scientific Chemicals 125651000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tube Masterflex
• Pharmed™ BPT
• Tubulures Masterflex p. 1923 - 1947
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-51-8
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00063096
Clé InChI FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-methionine, methionine, racemethionine, acimetion, banthionine, cynaron, lobamine, meonine, mertionin, metione
CID PubChem 876
ChEBI CHEBI:16811
SMILES CSCCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Methionine
Note relative au nom 99+%
Ammonium 1000ppm max.
pH 5.4 to 6.1 (2% w/v aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlorure 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Autres acides aminés 0.2% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, II, 938
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 15, 6047
Transmittance 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.34g/mL
Nom IUPAC acide 2-amino-4-méthylsulfanylbutanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (on dried substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0427618 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2023 Catalog Number125652500,125650025,125650010,125651000
Numéro de lotA0455332 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number125652500,125650025,125650010,125651000
Numéro de lotA0402825 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number125652500,125650025,125650010,125651000
Numéro de lotA0407950 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number125652500,125650025,125650010,125651000
Numéro de lotA0411398 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number125652500,125650025,125650010,125651000
Identifiant produit
  • DL-Methionine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals DL-méthionine, 99+ % >