Learn More
Acide DL-mandélique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10745771
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-64-2
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.149
Clé InChI IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
CID PubChem 1292
ChEBI CHEBI:35825
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Mandelic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 117°C à 121°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire C6H5CH(OH)CO2H
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥99.0% (Acid)
Quantité 250g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux