Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de DL-lysine, 99 %
Code produit. 11428923
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11428923
Marque: Thermo Scientific Chemicals A11066.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 70-53-1 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
DL-Lysine monohydrochloride acts as an intermediate in the preparation of 3-amino-azepan-2-one. It also serves as an essential amino acid. It is used as animal feed. In addition to this, it is used in the construction of polylysine polymers, which finds application in lysine-based polypeptide gels and films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate de la DL-lysine agit comme intermédiaire dans la préparation du 3-amino-azépan-2-one. Il sert également d’acide aminé essentiel. Il est utilisé comme aliment pour animaux. En outre, il est utilisé dans la construction de polymères polylysines, qui trouvent une application dans les gels et films polypeptidiques à base de lysine.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, l’éther éthylique, l’acétone, le benzène et les solvants neutres courants.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-53-1
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00064563
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-lysine monohydrochloride, 2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, dl-lysine hydrochloride, lysine monohydrochloride, dl-lysine mono hydrochloride, lysine, hydrochloride 1:1, lysine, monohydrochloride, dl-2,6-diaminohexanoic acid monohydrochloride, lysine, dl, dl-lysinemonohydrochloride
CID PubChem 12047
Nom IUPAC acide 2,6-diaminohexanoïque ; chlorhydrate
SMILES Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Lysine monohydrochloride
Point de fusion 267°C (decomposition)
Beilstein 4711993
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether,acetone,benzene and common neutral solvents.
Quantité 25 g
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 99%