Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-leucine, 99 %
56.90€ - 641.00€
Identifiants chimiques
CAS | 328-39-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.18 |
Numéro MDL | MFCD00063087 |
Clé InChI | ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d |
CID PubChem | 857 |
ChEBI | CHEBI:25017 |
Nom IUPAC | Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque |
SMILES | CC(C)CC(N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483254
|
Thermo Scientific Chemicals
A10590.18 |
50 g |
56.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493254
|
Thermo Scientific Chemicals
A10590.30 |
250 g |
213.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11473254
|
Thermo Scientific Chemicals
A10590.0B |
1000 g |
641.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
328-39-2 | |
131.18 | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N | |
857 | |
Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque |
C6H13NO2 | |
MFCD00063087 | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CHEBI:25017 | |
CC(C)CC(N)C(O)=O |
Spécification
DL-Leucine | |
328-39-2 | |
MFCD00063087 | |
14,5451 | |
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N | |
Acide 2-amino-4-méthylpentanoïque | |
857 | |
131.18 | |
1.293 |
∼294°C (sublimation) | |
C6H13NO2 | |
636005 | |
dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d | |
CC(C)CC(N)C(O)=O | |
131.18 | |
CHEBI:25017 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 206-328-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only