Learn More
DL-lactide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
74.37€ - 208.04€
Identifiants chimiques
CAS 95-96-5
Formule moléculaire C6H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00011685,MFCD00082566
Clé InChI JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
CID PubChem 7272
Nom IUPAC 3,6-diméthyl-1,4-dioxane-2,5-dione
SMILES CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10015742
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
376850250
25 g Flacon en verre
74.37€
25g
10286752
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
376851000
100 g Flacon en verre
208.04€
100g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
95-96-5
144.13
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
7272
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
C6H8O4
MFCD00011685,MFCD00082566
dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
3,6-diméthyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Spécification
DL-Lactide
95-96-5
Blanc
138°C to 142°C (8.0 mmHg)
Poudre cristalline
C6H8O4
dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
144.13
144.13
122°C to 126°C
98.5
100.0
Authentique
98.5% min. (GC)
MFCD00011685,MFCD00082566
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
3,6-diméthyl-1,4-dioxane-2,5-dione
7272
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au sa
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-468-3
Identifiant produit
  • 3,6-Dimethyl-1,4-dioxane-2,5-dione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.