Learn More
DL- -acide camphorsulfonique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1kg
2,5kg
10kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | DL-Lactic acid |
| Point de fusion | 18,0°C |
| Point d’ébullition | 122,0°C (15,0 mmHg) |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Formule linéaire | CH3CH(OH)CO2H |
| Merck Index | 15, 5384 |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le furfurfurol, le glycérol, moins soluble dans l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme, le disulfure de carbone, l’éther de pétrole |
| Poids de la formule | 90.08 |
| Pourcentage de pureté | 90% |
| Densité | 1,2000 g/ml |
| Afficher plus |