Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de DL-histidine monohydraté, 99+ % Code produit.: 11413227
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de DL-histidine monohydraté, 99+ %
Code produit. 11413227
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11413227
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16165.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate de DL-histidine monohydraté est l’isomère mixte de la D-histidine et L-histidine. Il peut être utilisé afin d’évaluer l’efficacité des systèmes et des milieux d’échange de ligands chiraux acides aminés et dans les tampons d’exécution pour électrophorèse capillaire. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123333-71-1
Formule moléculaire C6H12ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 209.63
Numéro MDL MFCD00151028
Clé InChI CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-histidine; hypochlorous acid
CID PubChem 44828786
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydron ; chlorure ; hydrate
SMILES [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.63 (191.62 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de DL-histidine monohydraté, 99+ % >