Learn More
Chlorhydrate de DL-histidine, monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10444121 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10444121
Marque: Thermo Scientific Acros 411720250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123333-71-1 | C6H10ClN3O2 | 191.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123333-71-1
Formule moléculaire C6H10ClN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.62
Numéro MDL MFCD00064555
Clé InChI QZNNVYOVQUKYSC-JEDNCBNOSA-N
Synonyme hydrogen dl-histidine chloride, 2-amino-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride, 2-azanyl-3-1h-imidazol-5-yl propanoic acid; hydron; chloride
CID PubChem 53395185
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoïque ; hydron ; chlorure
SMILES [H+].[Cl-].N[C@@H](CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Histidine hydrochloride, monohydrate
Point de fusion 233.0°C
Note relative au nom 98%
Arsenic (As) 1ppm max.
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 1% max.
Autres acides aminés (TLC) none
Conditionnement Flacon en verre
Sulfate 300ppm max.
Transmittance 96% min. (c=3, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline