Learn More
Dl-dithiothréitol ≥ 99,0 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11477690 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
5g
Code produit. 11477690
Marque: MP Biomedicals 0210059725
Identifiants chimiques
CAS 27565-41-9
Formule moléculaire C4H10O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 154.24
Numéro MDL MFCD00004877,MFCD00064305
Clé InChI VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme DTT, 1, 4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Nom IUPAC 1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Dithiothreitol
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0%
Quantité 25 g
Poids de la formule 154.25
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Dithiothreitol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DL-Dithiothreitol