Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-cystéine hydraté, 99 %
Code produit. 10500594 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
Code produit. 10500594
Marque: Thermo Scientific Chemicals 227080050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96998-61-7 | C3H8ClNO2S | 157.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96998-61-7
Formule moléculaire C3H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.61
Numéro MDL MFCD00151030
Clé InChI IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-cysteine hydrochloride monohydrate, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, dl-cystein hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cys hcl h2o, cysteine hydrate hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrate hydrochloride, 2-azanyl-3-sulfanyl-propanoic acid hydrate hydrochloride, pubchem12372, acmc-209fdf
CID PubChem 12219647
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-sulfanylpropanoïque ;hydrate ; chlorhydrate
SMILES Cl.NC(CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 8.5% to 12% (vacuum, P2O5, room temp., 20 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HCl·xH2O
Sulfate 280ppm max.
Transmittance 98% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 5 g
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5% (on dried substance)
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Cysteine hydrochloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.