Learn More
Chlorhydrate de DL-cystéine, 95 %, Acros Organics™
Code produit. 15284238
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 10318-18-0
Formule moléculaire C3H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 157.61
Numéro MDL MFCD00064552,MFCD00012632
Clé InChI IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
CID PubChem 25150
Nom IUPAC hydrogen 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Cysteine hydrochloride
Point de fusion 156.0°C to 161.0°C
Spectre IR Authentic
Formule linéaire HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Perte à la dessiccation 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 157.61
Pourcentage de pureté ≥94.0% (HPLC)
Quantité 25 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.