Learn More
DL-camphre quinone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021800
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10373-78-1
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00064160
Clé InChI VNQXSTWCDUXYEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme camphorquinone, dl-camphorquinone, camphoroquinone, 2,3-bornanedione, camphor quinone, camphoquinone, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, bornane-2,3-dione, bicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1,7,7-trimethyl, +/--camphorquinone
CID PubChem 25208
ChEBI CHEBI:34607
Nom IUPAC 4,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
SMILES CC1(C2CCC1(C(=O)C2=O)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Camphoroquinone
Point de fusion 198.0°C to 202.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 07, 581
Fieser 15,67
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • DL-Camphoroquinone