Learn More
Chlorhydrate de DL-bêta-proline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15483848
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15483848
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57365.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 953079-94-2 | C5H10ClNO2 | 151.59 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields. It is used as a key intermediate to prepare two different pyrrolidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un important intermédiaire organique utilisé dans les secteurs des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Il est utilisé comme intermédiaire clé pour préparer deux pyrrolidines différentes.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 953079-94-2
Formule moléculaire C5H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD06801272
Clé InChI OYCLYMMIZJWYJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride, beta-proline hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hcl, 3-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride, pubchem16223, beta-proline hydrochloride, ksc494m2f, pyrrolidine-3-carboxylicacidhydrochloride, 3-pyrrolidine carboxylic acid hydrochloride, rs-pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
CID PubChem 44890816
Nom IUPAC acide pyrrolidine-3-carboxylique ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC1C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-beta-Proline hydrochloride
Point de fusion 30°C to 38°C
Quantité 1 g
Point d’éclair >110°C (230°F)
Poids de la formule 151.59
Pourcentage de pureté 95%