Learn More
Acide DL-aspartique +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10385970 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Code produit. 10385970
Marque: Thermo Scientific Acros 105030050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-45-8
Formule moléculaire C4H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 133.10
Numéro MDL MFCD00063083
Clé InChI CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
CID PubChem 424
ChEBI CHEBI:22660
Nom IUPAC acide 2-aminobutanédioïque
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Aspartic acid
Note relative au nom 99+%
Ammonium 500ppm max.
Couleur Jaune
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 483
Rotation spécifique −0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (c=10, 2 N HCl)
Sulfate 500ppm max.
Merck Index 10, 853
Transmittance 95% min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Quantité 5 g
Poids de la formule 133.1
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (Acid)
Forme physique Masse cristalline à faible fusion