Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagine monohydraté, 98 %
77.18€ - 300.50€
Identifiants chimiques
CAS | 69833-18-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.12 |
Numéro MDL | MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400 |
Clé InChI | DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina |
CID PubChem | 522362 |
SMILES | NC(CC(N)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469766
|
Thermo Scientific Chemicals
B20273.22 |
100 g |
77.18€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479766
|
Thermo Scientific Chemicals
B20273.36 |
500 g |
300.50€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
DL-Asparagine monohydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used to prepare DL-asparaginium nitrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe monohydrate de DL-Asparagine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il est utilisé pour préparer le nitrate de DL-asparaginium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, les acides et les alcalis.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
69833-18-7 | |
132.12 | |
DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N | |
522362 |
C4H8N2O3 | |
MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400 | |
dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina | |
NC(CC(N)=O)C(O)=O |
Spécification
DL-Asparagine monohydrate | |
69833-18-7 | |
MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400 | |
dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina | |
DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N | |
2-amino-3-carbamoyl acide propanoïque | |
522362 | |
98% |
∼220°C (decomposition) | |
C4H8N2O3 | |
6234992 | |
Soluble in water,acids,and alkalis. | |
NC(CC(N)=O)C(O)=O | |
132.12 | |
150.14 (132.12 Anhydrous) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-521-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only