Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagine monohydraté, 98 % Code produit.: 10741441
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagine monohydraté, 98 %
Code produit. 10741441
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 10741441
Marque: Thermo Scientific Chemicals 167120250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3130-87-8
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00151039,MFCD00008036,MFCD00064400
Clé InChI DCXYFEDJOCDNAF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-asparagine, asparagin, asparagine, dl, 2-amino-3-carbamoylpropanoic acid, wln: zv1yzvq, h-dl-asn-oh, asparagine #, l-+-asparagine, l-.beta.-asparagine, asparagina
CID PubChem 522362
Nom IUPAC Acide 2,4-diamino-4-oxobutanoic ;hydrate
SMILES NC(CC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Asparagine monohydrate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCOCH2CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 484
Merck Index 14, 837
Transmittance 90% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Eau 10.5 to 13.5% (K.F.)
Quantité 25 g
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468938 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number,167120025,167121000,167125000
Numéro de lotA0400961 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
Numéro de lotA0456003 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/09/2023 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
Numéro de lotA0451859 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
Numéro de lotA0397848 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number167120025,167120250,167121000,167125000
Identifiant produit
  • DL-Asparagine monohydrate
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals DL-asparagine monohydraté, 98 % >