Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de DL-arginine
Description
Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | DL-Arginine hydrochloride |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 210.67 |
Forme physique | Poudre |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
X23J037 | Certificat d’analyse | 09/11/2023 | J61420.14,J61420.06 |
Z07I017 | Certificat d’analyse | 09/01/2023 | J61420.14,J61420.06 |
H29Z052 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | J61420.14,J61420.06 |
J03Y023 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J61420.14,J61420.06 |
I18Z007 | Certificat d’analyse | 07/12/2021 | J61420.14,J61420.06 |