Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-arginine, 98 % Code produit.: 11458137
Thermo Scientific Chemicals DL-arginine, 98 %
Code produit. 11458137
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11458137
Marque: Thermo Scientific Chemicals A17520.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La DL-Arginine est utilisée dans la synthèse de la créatine et des polyamines. La DL-Arg est utilisé dans l’analyse physicochimique de la dynamique de complexation des acides aminés et des formations de structure cristalline.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7200-25-1
Formule moléculaire C6H14N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.204
Numéro MDL MFCD00063117
Clé InChI ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
CID PubChem 232
ChEBI CHEBI:29016
Nom IUPAC acide 2-amino-5-(diaminométhylidèneamino)pentanoïque
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Arginine
Point de fusion ∼230°C (decomposition)
Beilstein 1725411
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.2
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248772 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/12/2023 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
Numéro de lot10245746 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
Numéro de lot10246197 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberA17520.06
Numéro de lot10244614 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/11/2022 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
Numéro de lot10239887 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberA17520.06,A17520.14
compliance-icons
Identifiant produit
  • DL-Arginine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DL-Arginine
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals DL-arginine, 98 % >