Learn More
DL-alanine 99 % Code produit.: 10123450
DL-alanine 99 %
Code produit. 10123450
100 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10123450
Marque: Thermo Scientific Acros 159091000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-72-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064408
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-alanine, alanine, alanine, dl, dl-alpha-alanine, d,l-alanine, dl-2-aminopropionic acid, r,s-alanine, dl-2-aminopropanoic acid, h-dl-ala-oh, +--alanine
CID PubChem 602
ChEBI CHEBI:16449
Nom IUPAC Acide2-aminopropanoïque
SMILES CC(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau DL-Alanine
Point de fusion 272.0°C to 275.0°C
Note relative au nom 99%
Ammonium 200ppm max.
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 387
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 197
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 156g/L in water (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents, soluble in mineral acids, soluble in ethanol 0.0087g/100g (25°C)
Point de sublimation >190 °C
Quantité 100 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466339 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/10/2024 Catalog Number159091000,159095000
Numéro de lotA0458868 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number159091000,159095000
Numéro de lotA0394758 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number159091000,159095000,159090025
Numéro de lotA0411341 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number159091000,159095000,159090025
Numéro de lotA0435212 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2021 Catalog Number159091000,159095000,159090025
Nom du produit
DL-alanine 99 % >