Learn More
DL-3-Méthylcyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
79.19€ - 289.44€
Identifiants chimiques
CAS 1757-42-2
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00001416
Clé InChI AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
CID PubChem 15650
Nom IUPAC 3-méthylcyclopentan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10183750
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
169370050
5 g Flacon en verre
79.19€
5g
10423035
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
169370250
25 g Flacon en verre
289.44€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1757-42-2
98.14
AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
15650
CC1CCC(=O)C1
C6H10O
MFCD00001416
3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
3-méthylcyclopentan-1-one
Spécification
DL-3-Methylcyclopentanone
Jaune
145°C
Authentique
C6H10O
1.4330 to 1.435
07, 11
3-methylcyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl, dl-3-methylcyclopentanone, 3-methyl-1-cyclopentanone, cyclopentanone, 3-methyl-, r, 3-methylcyclopentanone, +/-, acmc-20apjx, 3-methyl cyclopentanone, 3-methyl-cyclopentanone, acmc-1ba4k
AOKRXIIIYJGNNU-UHFFFAOYSA-N
3-méthylcyclopentan-1-one
15650
99%
1757-42-2
0.9100g/mL
36°C
99%
CH3C5H7(=O)
MFCD00001416
0.91
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
CC1CCC(=O)C1
98.14
98.14
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Liquide et vapeur inflammables.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 217-148-9
Identifiant produit
  • DL-3-Methylcyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.