Learn More
Velp Scientifica™ Unité de digestion DK 42/26
Unités de digestion Kjeldahl avec bain à sec en aluminium à 42 positions offrant une excellente homogénéité thermique pour les applications micro-kjeldahl.
Marque: Velp Scientifica™ F30100450
541.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21644" pour bénéficier de cette offre.
Description
Précision et homogénéité thermique
- L’unité de digestion de la série DK 42/26 avec bain à sec en aluminium garantit un chauffage à haute homogénéité thermique jusqu’à 450°C. La température du bain est contrôlée constamment par un microprocesseur. Elle est extrêmement stable, homogène et précise : ±0,5°C à toutes les températures sélectionnables.
- La série DK 42/26 garantit une précision et une répétabilité. Le DK 42/26 effectue une digestion par lot de 42 échantillons maximum avec des tubes à essai de 100 ml - Ø 26 mm, ce qui réduit la consommation d’énergie (-13 % par rapport à la série précédente). La faible consommation d’énergie permet de réduire les coûts d’analyse et de limiter la libération de CO2
Gain de place
- La série DK a été soigneusement conçue pour permettre aux laboratoires d’économiser de l’espace précieux sous la hotte.
- Les unités de digestion DK ont des dimensions très compactes : le nouveau bain à sec en aluminium a été abaissé et les proportions verticales permettent de libérer de l’espace précieux dans le laboratoire.
- La structure est en acier inox, spécialement conçue et testée pour assurer une résistance élevée aux produits chimiques et aux contraintes mécaniques.
- La grille de protection du bain à sec en aluminium offre des performances de chauffage améliorées et protège le bain à sec des éclaboussures et des produits chimiques.
Facile à utiliser grâce à l’interface numérique intuitive
- L’écran numérique lumineux offre une visibilité maximale et des informations faciles à lire.
- L’instrument est utilisé à l’aide de 4 touches pour naviguer dans les options de menu et programmer les digestions de manière simple et rapide.
- Grâce à l’écran graphique intuitif, il est possible de configurer jusqu’à 20 méthodes avec 4 rampes de température.
- Les signaux acoustiques informent l’opérateur de l’achèvement de l’analyse facilitant l’utilisation quotidienne de l’unité de digestion.
- L’inclinaison du panneau avant le protège des déversements chimiques à haute température.
Système de neutralisation des vapeurs
- Pour les applications où le procédé de digestion produit des vapeurs, des gaz acides ou des substances corrosives, l’instrument est fortement recommandé avec des accessoires spécifiques :
- La pompe JP aspire les vapeurs nocives (x2) afin de garantir une évacuation efficace des vapeurs
- L’absorbeur SMS neutralise toutes les vapeurs
VELP recommande d’utiliser la série DK 42/26 avec 2 ventouses JP.
Technologie TEMS™
- Les unités de digestion Kjeldahl de la série DK bénéficient des avantages du système TEMS™ innovant, et permettent des économies considérables.
- Gain de temps : le chauffage rapide réduit le temps perdu
- Économie d’énergie : consommation d’énergie limitée réduisant ainsi les émissions de CO2
- Économie d’argent : réduction des coûts pour chaque analyse
- Gain de place : l’encombrement réduit permet d’économiser de l’espace précieux sur les paillasses de laboratoire
Spécification
Numérique | |
230 V | |
510 x 330 x 140 mm | |
Acier inox, peinture époxy avec revêtement résistant aux produits chimiques | |
842°F |
50/60 Hz | |
2300 W | |
Instrument, aucun accessoire inclus | |
42 | |
450°C |