Spécification
Nom chimique ou matériau | Divinyltin dichloride |
Point d’ébullition | 54°C to 56°C (3 mmHg) |
Quantité | 2 g |
Numéro UN | UN2788 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 243.69 |
Forme physique | Liquide |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dichlorure de divinylétain >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu