Learn More
Elma™ Dividing Wall Sets
Modular basket system for the Elmasonic P, Elmasonic Select, and EASY.
27.25€ - 41.00€
Spécification
Type | Dividing Wall |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17871317
|
Elma™
1125220 |
50 mm | 50 x 105 x 1 mm |
27.25€
1 kit |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17841327
|
Elma™
1125222 |
60 mm | 90 x 200 x 1 mm |
35.90€
1 kit |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17801337
|
Elma™
1125223 |
90 mm | 60 x 100 x 1 mm |
35.90€
1 kit |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17831946
|
Elma™
1125221 |
90 mm | 90 x 105 x 1 mm |
41.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17821367
|
Elma™
1125224 |
130 mm | 130 x 255 x 1 mm |
41.00€
1 kit |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For vertical division of the modular basket
- Stainless steel with plastic handles (10 to 120 and 180 to 300) or Rilsan coating (150)
- Ergonomic handles
- Autoclavable
- Bayonet holes in the bottom for mounting holders (e.g. Elma Pin, silicone holder bottom comb)
- Square openings in the side walls for mounting silicone holders
Spécification
Dividing Wall | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Acier inoxydable |