Learn More
Dithizone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La dithizone sert d’indicateur pour les métaux.Il est également utilisé comme agent chélateur pour les métaux lourds comme le mercure et le plomb.Elle est également utilisée pour évaluer la purification des préparations d’îlots pancréatiques humains, qui sont utilisés pour la transplantation chez les patients atteints de diabète de type 1.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et la pyridine.Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
La dithizone sert d’indicateur pour les métaux.Il est également utilisé comme agent chélateur pour les métaux lourds comme le mercure et le plomb.Elle est également utilisée pour évaluer la purification des préparations d’îlots pancréatiques humains, qui sont utilisés pour la transplantation chez les patients atteints de diabète de type 1.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, le diméthylsulfoxyde et la pyridine.Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Dithizone |
Point de fusion | ∼168°C (decomposition) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 748838 |
Merck Index | 14,3377 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble aq. soln.. |
Nom IUPAC | 3-(phénylamino)-1-(phénylimino)thiourée |
Poids de la formule | 256.33 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1,5-Diphényl-3-thiocarbazon
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.