Learn More
Dithiooxamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15391532
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-40-3
Formule moléculaire C2H4N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 120.19
Clé InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
CID PubChem 2777982
Nom IUPAC éthanedithioamide
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Dithiooxamide
Point de fusion 200.0°C
Analyse élémentaire 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Spectre IR Authentique
Formule linéaire H2NCSCSNH2
Quantité 25 g
Merck Index 15,8412
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Poids de la formule 120.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dithiooxamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.