Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Receivers Acc. to Anschütz Thiele, Straight, with Cooling Jacket
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 05305114
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récepteurs avec adaptateur droit
- À chemise d’eau, gradués, avec prise et cône NS 29/32
- Raccord à vide : filetage GL18
- Robinet d’arrêt NS avec bouchon en verre solide ou en PTFE
- En tubulure DURAN™
Spécification
Tubulures Duran, PTFE | |
100 mL | |
Prise et cône NS 29/32 |