Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liens de distillation avec tête anti-éclaboussures
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 05043003
Code produit. 10020231
  • 172.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Avec deux cônes NS verticaux et une tête anti-éclaboussures
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
300 mm
Verre borosilicaté 3.3
NS 29/32