Learn More
Lenz Laborglasintrumente Liens de distillation à prise femelle
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Liens de distillation sans condenseur
- Avec deux cônes NS verticaux
- Avec prise
- NS 14/23 pour thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | Cône NS 14/23, prise NS 14/23 |