Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Liens de distillation à condenseur Liebig et filetage GL
Liens de distillation à condenseur Liebig et filetage GL
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05053301
Description
- Liens de distillation avec condenseur Liebig
- Prise avec cône NS
- Raccordement d’eau avec filetage GL14
- Avec prise NS 14/23 pour thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
- En tubulure DURAN™
Spécification
250 mm | |
Tubulure DURAN™ | |
Cône NS 14/23 |
Liens de distillation avec condenseur Liebig | |
1 |