Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Liens de distillation
Code produit. 10545670
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe:
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
1 pièce
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10545670
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05053414
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Pour le raccordement de thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm.
  • Avec condenseur Liebig
  • Prise avec cône NS
  • Raccordement d’eau avec des olives en verre, avec prise NS
Specifikationer
À utiliser avec (application) Pour les thermomètres de distillation d’une longueur intégrée de 55 mm
Type Liens de distillation
Matériau Verre Duran
Joint conique standard NS 29/32
Longueur (métrique) l’enveloppe 400 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.